Zirkonium(IV)-tert-butanolat ≥99%
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
Achtung
Synonyme: 2-Methyl-2-propanol Zirkonium(IV)salz, Zirkonium(IV)-tert-butoxid, Zirkonium(IV)-tert-butylat
40-1749-5G
STRE40-1749-5GEA 210 EUR
STRE40-1749-5G
Zirkonium(IV)-tert-butanolat ≥99%
Zirkonium(IV)-tert-butanolat
Alkoxide, Metal Alkoxides, Volatile Precursors for CVD
Formel: C₁₆H₃₆O₄Zr
Molecular Weight: 383.68 g/mol
Siedepunkt: 90 °C (5 mmHg)
Dichte: 0.96
Flammpunkt: 185 °F
MDL: MFCD00075085
CAS-Nummer: 2081-12-1