Ruthenium(IV)oxid, wasserfrei ≥99,9% (Ru-Basis)
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
Synonyme:
Rutheniumdioxid
44-1977-5G
STRE44-1977-5GEA
487
EUR
STRE44-1977-5G
Ruthenium(IV)oxid, wasserfrei ≥99,9% (Ru-Basis)
Ruthenium(IV)oxid
Formel:
O₂Ru Molecular Weight: 133.07 g/mol Schmelzpunkt: 1200 Zersetzung Dichte: 6.97 |
MDL:
MFCD00074857 CAS-Nummer: 12036-10-1 EINECS: 234-840-6 UN: 1479 ADR: 5.1 II |