Hexadecacarbonylhexarhodium ≥98%
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
45-0820-250MG AB112997.0250
STRE45-0820-250MGEA 489 EUR
STRE45-0820-250MG ABCRAB112997.0250
Hexadecacarbonylhexarhodium ≥98%
Hexadecacarbonylhexarhodium
Metal Carbonyls
Formel: C₁₆O₁₆Rh₆
Dichte: 2,87
MDL: MFCD00011206
CAS-Nummer: 28407-51-4
EINECS: 249-009-3