Palladium(II)acetat ≥99% (99.95+%-Pd)
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
46-1781-5G
STRE46-1781-5GEA
666
EUR
STRE46-1781-5G
Palladium(II)acetat ≥99% (99.95+%-Pd)
Palladium(II)acetat
Formel:
C₄H₆O₄Pd Schmelzpunkt: 205 °C |
MDL:
MFCD00012453 CAS-Nummer: 3375-31-3 EINECS: 222-164-4 |