Palladium 5% auf Bariumsulfat, Pulver hydrogenation catalyst, reduziert

Lieferant: Strem Chemicals, Inc.

46-1989-10G
STRE46-1989-10GEA 406 EUR
STRE46-1989-10G
Palladium 5% auf Bariumsulfat, Pulver hydrogenation catalyst, reduziert
Palladium
Formel: Pd
Molecular Weight: 106.420 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR