Silbertrifluormethansulfonat ≥99%
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
Achtung
47-2000-5G
STRE47-2000-5GEA 84.8 EUR
STRE47-2000-5G
Silbertrifluormethansulfonat ≥99%
Silbertrifluormethansulfonat
Metal Triflate
Formel: CAgF₃O₃S
Schmelzpunkt: 356 °C
MDL: MFCD00013226
CAS-Nummer: 2923-28-6
EINECS: 220-882-2
UN: 3260
ADR: 8,III