Bariumtrifluormethansulfonat ≥99%
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
|
Achtung
|
Synonyme:
Barium Bis(trifluoromethanesulphonate), Barium triflate, Barium(II) trifluoromethanesulphonate, Trifluoromethanesulphonic acid Barium(II) salt, Ba(OTf)2, Barium(II) triflate
56-8100-5G
STRE56-8100-5GEA
86.6
EUR
STRE56-8100-5G
Bariumtrifluormethansulfonat ≥99%
Bariumtrifluormethansulfonat
Metal Triflate
Formel:
C₂BaF₆O₆S₂ Molecular Weight: 435.45 g/mol Schmelzpunkt: Zersetzung |
MDL:
MFCD00143644 CAS-Nummer: 2794-60-7 EINECS: 220-526-6 UN: 1564 ADR: 6.1 III |