Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')terbium(III) ≥99% (99.9%-Tb)
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
Synonyme: Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)terbium(III), Tb(TMHD)3
65-8000-1G
STRE65-8000-1GEA 76.6 EUR
STRE65-8000-1G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')terbium(III) ≥99% (99.9%-Tb)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')terbium(III)
Metal Beta-diketonates, Metal TMHD, Volatile Precursors for CVD
Formel: C₃₃H₅₇O₆Tb
Molecular Weight: 708.727 g/mol
Siedepunkt: 275 °C (Zers.)
Schmelzpunkt: 155…156 °C
MDL: MFCD00064752
CAS-Nummer: 15492-51-0