Wolframhexacarbonyl ≥99% (<0.3%-Mo)

Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
Achtung

Synonyme: Hexacarbonylwolfram

74-2200-25G
STRE74-2200-25GEA 654 EUR
STRE74-2200-25G
Wolframhexacarbonyl ≥99% (<0.3%-Mo)
Wolframhexacarbonyl

Metal Carbonyls, Volatile Metal Carbonyls for CVD & ALD, Volatile Precursors for CVD

Formel: C₆O₆W
Molecular Weight: 351.9 g/mol
Siedepunkt: 451.3
Schmelzpunkt: 169…170 °C (Zers.)
Dichte: 2.65 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011462
CAS-Nummer: 14040-11-0
EINECS: 237-880-2
UN: 3466
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR