Decacarbonyldirhenium ≥98%
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
Synonyme:
di-Rheniumdecacarbonyl
75-1800-5G
STRE75-1800-5GEA
0
EUR
STRE75-1800-5G
Decacarbonyldirhenium ≥98%
Decacarbonyldirhenium
Metal Carbonyls, Volatile Metal Carbonyls for CVD & ALD, Volatile Precursors for CVD
Formel:
C₁₀O₁₀Re₂ Molecular Weight: 652.52 g/mol Schmelzpunkt: 170 °C (Zers.) Dichte: 2.87 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011198 CAS-Nummer: 14285-68-8 EINECS: 238-202-8 UN: 3466 ADR: 6.1 III |