Platin(II)acetylacetonat ≥98%
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
|
Achtung
|
78-1400-5G
STRE78-1400-5GEA
674
EUR
STRE78-1400-5G
Platin(II)acetylacetonat ≥98%
Platin(II)acetylacetonat
Metal Beta-diketonates, Volatile Organometallics for CVD & ALD, Volatile Precursors for CVD
Formel:
C₁₀H₁₄O₄Pt Schmelzpunkt: 250…252 °C Dichte: ∼1 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00000028 CAS-Nummer: 15170-57-7 EINECS: 239-223-5 |