Lithiumiodid, wasserfrei ≥98%

Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
Achtung

93-0382-25G
STRE93-0382-25GEA 204 EUR
STRE93-0382-25G
Lithiumiodid, wasserfrei ≥98%
Lithiumiodid
Formel: ILi
Molecular Weight: 133.85 g/mol
Siedepunkt: 1180 °C
Schmelzpunkt: 450 °C
Dichte: 3.494
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011092
CAS-Nummer: 10377-51-2
EINECS: 233-822-5
Merck Index: 13,05557

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR