Magnesiumacetylacetonat, wasserfrei ≥98%

Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
Achtung

Synonyme: Magnesiumbis(2,4-pentandionato-O,O'), Bis(2,4-pentandionato-O,O')magnesium, Magnesium-2,4-pentandionat

93-1280-25G
STRE93-1280-25GEA 279 EUR
STRE93-1280-25G
Magnesiumacetylacetonat, wasserfrei ≥98%
Magnesiumacetylacetonat
Formel: C₁₀H₁₄MgO₄
Molecular Weight: 222.52 g/mol
Schmelzpunkt: Zersetzung
MDL: MFCD00013497
CAS-Nummer: 14024-56-7
EINECS: 237-857-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR