Aluminiumacetylacetonat ≥99%

Lieferant: abcr
Achtung

Synonyme: Aluminium-2,4-pentandionat, Tri(2,4-pentandionato-O,O')aluminium, Aluminiumtris(2,4-pentandionato-O,O'), Tris(2,4-pentandionato-O,O')aluminium

AB119609.0100 93-1302-500G
ABCRAB119609.0100EA 0 EUR
ABCRAB119609.0100 STRE93-1302-500G
Aluminiumacetylacetonat ≥99%
Aluminiumacetylacetonat

Metal Beta-diketonates, Volatile Precursors for CVD

Formel: C₁₅H₂₁AlO₆
Molecular Weight: 324.31 g/mol
Siedepunkt: 320 °C/ 150 °C (1 mmHg) (Zers./ Subl.)
Schmelzpunkt: 192…193 °C
Dichte: 1.204 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000013
CAS-Nummer: 13963-57-0
EINECS: 237-741-6
UN: 3467
ADR: 6.1 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR