Gallium(III)chlorid, wasserfrei ≥99,999%, körnig, PURATREM
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
|
Gefahr
|
93-3140.0025
STRE93-3140.0025EA
255
EUR
STRE93-3140.0025
Gallium(III)chlorid, wasserfrei ≥99,999%, körnig, PURATREM
Gallium(III)chlorid
Formel:
Cl₃Ga Siedepunkt: 201,3 °C Dichte: 2,47 |
MDL:
MFCD00011018 CAS-Nummer: 13450-90-3 EINECS: 236-610-0 UN: 1759 ADR: 8,II |