Diphenylzinndichlorid ≥96%
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
Achtung
Synonyme: Dichlordiphenylstannan
93-5016-10G
STRE93-5016-10GEA 73.2 EUR
STRE93-5016-10G
Diphenylzinndichlorid ≥96%
Diphenylzinndichlorid
Formel: C₁₂H₁₀Cl₂Sn
Molecular Weight: 343.83 g/mol
Siedepunkt: 333…337 °C (Zers.)
Schmelzpunkt: 41…43 °C
MDL: MFCD00000516
CAS-Nummer: 1135-99-5
EINECS: 214-496-3
UN: 3146
ADR: 6.1 III