Tetrapropylzinn ≥97%
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
|
Achtung
|
93-5053-1G
STRE93-5053-1GEA
51.5
EUR
STRE93-5053-1G
Tetrapropylzinn ≥97%
Tetrapropylzinn
Formel:
C₁₂H₂₈Sn Molecular Weight: 291.06 g/mol Siedepunkt: 222 °C Dichte: 1.1065 (20°) |
MDL:
MFCD00015196 CAS-Nummer: 2176-98-9 EINECS: 218-536-0 UN: 2788 ADR: 6.1 II |