Tributylzinnchlorid ≥96%
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
Gefahr
93-5056-50G
STRE93-5056-50GEA 78.6 EUR
STRE93-5056-50G
Tributylzinnchlorid ≥96%
Tributylzinnchlorid
Formel: C₁₂H₂₇ClSn
Siedepunkt: 172 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: –9 °C
Dichte: 1,207 (20°)
Flammpunkt: 210 °F
MDL: MFCD00000521
CAS-Nummer: 1461-22-9
EINECS: 215-958-7
UN: 2788
ADR: 6.1,III