Fentinchlorid ≥95%

Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
Gefahr

Synonyme: Triphenylzinnchlorid, Chlortriphenylstannan

93-5060-50G
STRE93-5060-50GEA 61.4 EUR
STRE93-5060-50G
Fentinchlorid ≥95%
Fentinchlorid
Formel: C₁₈H₁₅ClSn
Molecular Weight: 385.48 g/mol
Siedepunkt: 249 °C (13.5 mmHg)
Schmelzpunkt: 106 °C
Dichte: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >150 °C
MDL: MFCD00000519
CAS-Nummer: 639-58-7
EINECS: 211-358-4
UN: 3146

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR