Tripropylzinnchlorid ≥98%
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
Gefahr
93-5063-5G
STRE93-5063-5GEA 198 EUR
STRE93-5063-5G
Tripropylzinnchlorid ≥98%
Tripropylzinnchlorid
Formel: C₉H₂₁ClSn
Siedepunkt: 123 °C (13 mmHg)
Dichte: 1,2678 (28°)
Flammpunkt: 95 °C
MDL: MFCD00013610
CAS-Nummer: 2279-76-7
EINECS: 218-910-3
UN: 2788
ADR: 6.1,II