Certrinitrat Hexahydrat ≥99,9% (Ce-Basis)

Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
Gefahr

93-5831-500G AB117425.0100
STRE93-5831-500GEA 655 EUR
STRE93-5831-500G ABCRAB117425.0100
Certrinitrat Hexahydrat ≥99,9% (Ce-Basis)
Certrinitrat Hexahydrat
Formel: Ce(NO₃)₃·6H₂O
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39 °C
Dichte: 2,377 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149631
CAS-Nummer: 10294-41-4
EINECS: 233-297-2
UN: 1477
ADR: 5.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR