Gadoliniumtrinitrat Hexahydrat ≥99,9% (Gd-Basis)
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
Gefahr
Synonyme: Gadolinium (III) nitrate hexahydrate
93-6417.0100
STRE93-6417.0100EA 265 EUR
STRE93-6417.0100
Gadoliniumtrinitrat Hexahydrat ≥99,9% (Gd-Basis)
Gadoliniumtrinitrat Hexahydrat
Formel: GdN₃O₉·6H₂O
Molecular Weight: 451,36 g/mol
Schmelzpunkt: 91,5…92 °C
Dichte: 2,4 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149728
CAS-Nummer: 19598-90-4
EINECS: 233-437-2
UN: 1477
ADR: 5.1,II