Bismut-Standardlösung, 1000 mg/l Bi in 5%iger Salpetersäure (aus Bi) TraceCERT® Standard für die ICP, Supelco®
Lieferant: Merck
05719-100ML
SUPL05719-100MLEA 116 EUR
SUPL05719-100ML
Bismut-Standardlösung, 1000 mg/l Bi in 5%iger Salpetersäure (aus Bi) TraceCERT® Standard für die ICP, Supelco®
Standards Kationischer Standards Wismut-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST, entspricht den Anforderungen nach ISO 17034 und ISO 17025.