Magnesiumsilikat für die Chromatographie
Lieferant: Merck
Synonyme: Aktiviertes Magnesiumsilikat, Kieselsäure Magnesiumsalz, Kieselsäure Magnesiumsalz, aktiv, Florisil
20281
SUPL20281EA 214 EUR
SUPL20281
Magnesiumsilikat für die Chromatographie
Magnesiumsilikat
Formel: MgO₃Si
Molecular Weight: 100,38 g/mol
MDL: MFCD00078249
CAS-Nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54f0d27f7de4b6e6c91eea6b029d494a121d7989&vid=54f0d27f7de4b6e6c91eea6b029d494a121d7989&prid=web&clid=SAPDAM