4-Chlorbiphenyl (PCB Nr. 3)
Lieferant: Merck
35596-100MG
SUPL35596-100MGEA
62.2
EUR
SUPL35596-100MG
4-Chlorbiphenyl (PCB Nr. 3)
4-Chlorbiphenyl (PCB Nr. 3)
Formel:
C₁₂H₉Cl Molecular Weight: 188,66 g/mol Siedepunkt: 291 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 77…78 °C |
MDL:
MFCD00013640 CAS-Nummer: 2051-62-9 EINECS: 218-127-7 |