Organischer Referenzstandard, Chloroform 5.000 µg/ml in Methanol, Supelco®
Lieferant: Merck
40021
SUPL40021EA 106 EUR
SUPL40021
Organischer Referenzstandard, Chloroform 5.000 µg/ml in Methanol, Supelco®
Standards Organische Standards
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54044e0b838ffd5c25acd57002654c908ebb7b8e&vid=54044e0b838ffd5c25acd57002654c908ebb7b8e&prid=web&clid=SAPDAM