Organischer Referenzstandard, Naphthalin 5.000 µg/ml in Methanol, Supelco®
Lieferant: Merck
40053
SUPL40053EA 110 EUR
SUPL40053
Organischer Referenzstandard, Naphthalin 5.000 µg/ml in Methanol, Supelco®
Standards Organische Standards
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61d8b58c62ae0dcb0bf38069360b44e2b0d5039e&vid=61d8b58c62ae0dcb0bf38069360b44e2b0d5039e&prid=web&clid=SAPDAM