Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) aqueous solution, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Potassiumchloride
MQ100
60135-250ML
SUPL60135-250MLEA 51.3 EUR
SUPL60135-250ML
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) aqueous solution, Supelco®
Potassium chloride
Formel: KCl
Molecular Weight: 74.55 g/mol
Siedepunkt: 1420
Schmelzpunkt: 773
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c5fadab77938903748de01081f452837fdff738&vid=294a60d21de1a5994ae6d94d5fc36f450ad8808d&prid=web&clid=SAPDAM