Kaliumhydrogenphthalat ≥99,5% für Säure-Basen-Titration, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Phthalsäure Kaliumsalz, 1,2-Benzoldicarbonsäure Kaliumsalz, Kaliumphthalat monobasisch
60357-50G
SUPL60357-50GEA 226 EUR
SUPL60357-50G
Kaliumhydrogenphthalat ≥99,5% für Säure-Basen-Titration, Supelco®
Kaliumhydrogenphthalat
Standards: Certified reference material for titrimetry, certified by BAM, according to ISO 17025.
Formel: HOOCC₆H₄COOK
Molecular Weight: 204,22 g/mol
Schmelzpunkt: 295…300 °C
Dichte: 1,6362 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013070
CAS-Nummer: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
Merck Index: 13,07694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=75071da7f30b07f7bd077699a3b54ec89d80f0b8&prid=web&clid=SAPDAM