Natriumchlorid, Supelco®
Lieferant: Merck
71387-25G
SUPL71387-25GEA 186 EUR
SUPL71387-25G
Natriumchlorid, Supelco®
Natriumchlorid
Formel: NaCl
Siedepunkt: 1413 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 801 °C
Dichte: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599