Schwefelsäure

Lieferant: Merck

84727-2.5L 84727-500ML
SUPL84727-2.5LEA 185 EUR
SUPL84727-2.5L SUPL84727-500ML
Schwefelsäure
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98.08 g/mol
Siedepunkt: 330
Schmelzpunkt: 10,38
Dichte: 1.84
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR