Zinn(II)chlorid Dihydrat, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Zinnsalz

96527-250G 96527-50G
SUPL96527-250GEA 251 EUR
SUPL96527-250G SUPL96527-50G
Zinn(II)chlorid Dihydrat, Supelco®
Zinn(II)chlorid Dihydrat
Formel: SnCl₂·2H₂O
Molecular Weight: 225.65 g/mol
Siedepunkt: 623
Schmelzpunkt: 246
Dichte: 2.71 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149863
CAS-Nummer: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08861

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR