Haaranalyseset
Lieferant: SURESCREEN
HA
SUREHAEA 0 EUR
SUREHA
Haaranalyseset
Drogentests
Haar ist ein Medium, das zur Analyse von Drogenmissbrauch über einen Zeitraum von drei Monaten entwickelt wurde. Während das Haar wächst, zeichnet es alle Drogen auf, die sich im Körper befinden. Haar ist leicht zu sammeln und kann nicht verändert werden.
  • Standard hair test checks for the presence
  • Amphetamines
  • Cannabis (THC)
  • Cocaine
  • Methamphetamines
  • Opiates
  • PCP
Standard-Haartest prüft auf das Vorhandensein von: Amphetamine; Cannabis (THC); Kokain; Methamphetamine; Opiate; PCP.