2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazin, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T1253-1G
T1253-10G
T1253-25G
T1253-5G
T1253-1GEA
64.4
EUR
T1253-1G
T1253-10G
T1253-25G
T1253-5G
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazin, Supelco®
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazin
Formel:
C₁₈H₁₂N₆ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006045 CAS-Nummer: 3682-35-7 EINECS: 222-965-9 |