2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid 98 HPLC_ASSAY_METHOD, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazol Hydrochlorid, TTC, Tetrazoliumrotchlorid
MQ200
T8877-100G
T8877-5G
T8877-10G
T8877-25G
T8877-50G
T8877-100GEA
504
EUR
T8877-100G
T8877-5G
T8877-10G
T8877-25G
T8877-50G
2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid 98 HPLC_ASSAY_METHOD, Sigma-Aldrich®
2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid
Formel:
C₁₉H₁₅ClN₄ Molecular Weight: 334.81 g/mol Siedepunkt: ∼360 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 235 Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00011963 CAS-Nummer: 298-96-4 EINECS: 206-071-6 Merck Index: 13,09815 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...