2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid 98 HPLC_ASSAY_METHOD, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Achtung

Synonyme: 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazol Hydrochlorid, TTC, Tetrazoliumrotchlorid

MQ200

T8877-100G T8877-5G T8877-10G T8877-25G T8877-50G
T8877-100GEA 504 EUR
T8877-100G T8877-5G T8877-10G T8877-25G T8877-50G
2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid 98 HPLC_ASSAY_METHOD, Sigma-Aldrich®
2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid
Formel: C₁₉H₁₅ClN₄
Molecular Weight: 334.81 g/mol
Siedepunkt: ∼360 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 235
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011963
CAS-Nummer: 298-96-4
EINECS: 206-071-6
Merck Index: 13,09815
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c333c35973a3c23046a4cf82f13618dcc1c7d9ac&vid=64898dcfe1e696e6f65ede885a0d2331e18e3b01&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR