Flüssigstickstoff-Transportbehälter, Cryo Express Serie
Lieferant: TAYLOR WHARTON
000040
TAYW000040EA 2190 EUR
TAYW000040
Flüssigstickstoff-Transportbehälter, Cryo Express Serie
Dewars und Kryogefäße
Cryo Express 'Dry Shipper' wurde entwickelt, um eine Vielzahl von Materialien sicher bei kryogenen Temperaturen zu transportieren. Es verfügt über austauschbares Absorptionsmaterial, das eine einfache Reinigung der Transportbehälter ermöglicht. Die Lagertemperatur im Versandraum bleibt bei mindestens –150 °C, bis der flüssige Stickstoff aus dem absorbierenden Material verdunstet ist. Wenn das Gerät umkippt, verhindert das saugfähige Material das Verschütten von Flüssigkeit.
  • Das fortschrittliche Absorptionsmittel ermöglicht ein schnelleres Aufladen
More Product Information