50µl nested Disposable Tip, 8-fach Stapel für MCA96, ohne Filter SBS footprint enthält 5 Stapel mit 8*96 Tips (3'840 Tips) TECAN STERILE Reinheitsstufe: Steril, getested und zertifiziert frei vonHuman DNA, RNase,DNase, Pyrogenen und Endotoxinen 1 * 3.840 ST
Lieferant: Tecan
50µl nested Disposable Tip, 8-fach Stapel für MCA96, ohne Filter SBS footprint enthält 5 Stapel mit 8*96 Tips (3'840 Tips) TECAN STERILE Reinheitsstufe: Steril, getested und zertifiziert frei vonHuman DNA, RNase,DNase, Pyrogenen und Endotoxinen 1 * 3.840 ST