9-Acridon 98,0 HPLC, N
Lieferant: TCI
Achtung
Synonyme: 9,10-Dihydro-9-oxoacridin, 9(10H)-Acridanone, Acridone, 9(10H)-Acridone, Acridin-9(10H)-one, 9-Acridone
A0133-25G A0133-5G
TCIAA0133-25GEA 284 EUR
TCIAA0133-25G TCIAA0133-5G
9-Acridon 98,0 HPLC, N
9-Acridon
Formel: C₁₃H₉NO
Molecular Weight: 195.22 g/mol
Schmelzpunkt: 354°C
MDL: MFCD00005019
CAS-Nummer: 578-95-0
EINECS: 209-434-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e5418d3b41c02d63ead8fb883be41ec96e4a59&vid=a0e5418d3b41c02d63ead8fb883be41ec96e4a59&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %