3-Amino-5-methylisoxazol ≥97,0% (durch GC, titrimetrische Analyse)

Lieferant: TCI
Achtung

Synonyme: 5-Methylisoxazol-3-ylamin, 5-Methylisoxazol-3-amin

A0980-25G A0980-250G
TCIAA0980-25GEA 142 EUR
TCIAA0980-25G TCIAA0980-250G
3-Amino-5-methylisoxazol ≥97,0% (durch GC, titrimetrische Analyse)
3-Amino-5-methylisoxazole
Formel: C₄H₆N₂O
Molecular Weight: 98,1 g/mol
Siedepunkt: 194 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 56…60 °C
MDL: MFCD00003155
CAS-Nummer: 1072-67-9
EINECS: 214-013-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=013d5a54301fb555f6e42885d0785a60099268c4&vid=013d5a54301fb555f6e42885d0785a60099268c4&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 57.0 to 65.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR