2-Aminoadenosin ≥98,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)

Lieferant: TCI
Achtung

Synonyme: 2,6-Diamino-9-(beta-D-ribofuranosyl)purine, (2R,3R,4S,5R)-2-(2,6-Diamino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, 2,6-Diaminopurine Riboside

A2135-25G A2135-5G
TCIAA2135-25GEA 403 EUR
TCIAA2135-25G TCIAA2135-5G
2-Aminoadenosin ≥98,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)
2-Aminoadenosine
Formel: C₁₀H₁₄N₆O₄
Molecular Weight: 282.26 g/mol
Schmelzpunkt: 252°C
MDL: MFCD00053556
CAS-Nummer: 2096-10-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -36.0 to -44.0 deg (C=1, 0.1mol/L HCl)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR