(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methanol ≥98,0% (durch GC, titrimetrische Analyse)
Achtung
Synonyme: Toxopyrimidine, 4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinemethanol, 4-Amino-5-hydroxymethyl-2-methylpyrimidine
A2730-200MG A2730-1G
TCIAA2730-200MGEA 124 EUR
TCIAA2730-200MG TCIAA2730-1G
(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methanol ≥98,0% (durch GC, titrimetrische Analyse)
(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methanol
Formel: C₆H₉N₃O
Molecular Weight: 139.1552 g/mol
MDL: MFCD00849239
CAS-Nummer: 73-67-6
Merck Index: 14,09561
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 195.0 to 199.0 deg-C