(±)-1-Butoxy-2-propanol ≥96,0% (durch GC)

Achtung

Synonyme: (±)-Propylenglycolmonobutylether, Lösungsmittel 35

B0864.0500 B0864-25ML B0864-500ML
TCIAB0864.0500EA 0 EUR
TCIAB0864.0500 TCIAB0864-25ML TCIAB0864-500ML
(±)-1-Butoxy-2-propanol ≥96,0% (durch GC)
(±)-1-Butoxy-2-propanol
Formel: C₇H₁₆O₂
Molecular Weight: 132.2 g/mol
Siedepunkt: 170°C
Flammpunkt: 62°C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00021904
CAS-Nummer: 5131-66-8
EINECS: 225-878-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c872dc1269c2204cd3d79c7b09c6dbd6bc991a30&vid=c872dc1269c2204cd3d79c7b09c6dbd6bc991a30&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR