Sodium-3-bromopropanesulphonate ≥98,0% (durch titrimetrische Analyse)
Achtung
Synonyme: 3-Bromopropanesulphonic acid Sodium Salt
B1707-25G B1707-100G
TCIAB1707-25GEA 126 EUR
TCIAB1707-25G TCIAB1707-100G
Sodium-3-bromopropanesulphonate ≥98,0% (durch titrimetrische Analyse)
Sodium-3-bromopropanesulphonate
Formel: C₃H₇BrO₃S
Molecular Weight: 225,03 g/mol
MDL: MFCD00024999
CAS-Nummer: 55788-44-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %