2',3'-Didesoxyadenosin ≥98,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)
Lieferant: TCI
|
Achtung
|
Synonyme:
((2S,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)tetrahydrofuran-2-yl)methanol
D3065-100MG
TCIAD3065-100MGEA
537
EUR
TCIAD3065-100MG
2',3'-Didesoxyadenosin ≥98,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)
2',3'-Didesoxyadenosin
Formel:
C₁₀H₁₃N₅O₂ Molecular Weight: 235,24 g/mol |
MDL:
MFCD00010534 CAS-Nummer: 4097-22-7 EINECS: 223-853-2 Merck Index: 14,03101 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 186.0 to 190.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -27.0 to -34.0 deg (C=1, H2O) |