2'-Desoxyadenosin, wasserfrei ≥98,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)
Lieferant: TCI
Synonyme: (2R,3S,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol
D4137-5G
TCIAD4137-5GEA 193 EUR
TCIAD4137-5G
2'-Desoxyadenosin, wasserfrei ≥98,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)
2'-Desoxyadenosin
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₃
Molecular Weight: 251,24 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005754
CAS-Nummer: 958-09-8
EINECS: 213-488-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa1a76c6cc49af499453addacee9a208d190bdfa&vid=b9bc856186731d6141e93d25f0802a33222a24bc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 188.0 to 192.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -25.0 to -28.0 deg (C=0.5, H2O)