3-(2-Ethylhexyloxy)-1,2-propanediol ≥98,0% (durch GC)
Gefahr
Synonyme: Glycerol alpha-(2-Ethylhexyl) Ether, 3-((2-Ethylhexyl)oxy)propane-1,2-diol
E1044-25ML
TCIAE1044-25MLEA 117 EUR
TCIAE1044-25ML
3-(2-Ethylhexyloxy)-1,2-propanediol ≥98,0% (durch GC)
3-(2-Ethylhexyloxy)-1,2-propanediol
Formel: C₁₁H₂₄O₃
Molecular Weight: 204.31 g/mol
Flammpunkt: 152°C
MDL: MFCD03790878
CAS-Nummer: 70445-33-9
EINECS: 408-080-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %