3-Fluor-N-methylbenzylamin
Lieferant: TCI
Synonyme: (3-Fluorobenzyl)methylamine, 1-(3-Fluorophenyl)-N-methylmethanamine
F0805-1G
TCIAF0805-1GEA 52.8 EUR
TCIAF0805-1G
3-Fluor-N-methylbenzylamin
3-Fluor-N-methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₀FN
Molecular Weight: 139,17 g/mol
MDL: MFCD04623547
CAS-Nummer: 90389-84-7