(4-Hydroxyphenyl)phosphonic acid ≥97,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)
|
Achtung
|
H1559-200MG
H1559-1G
TCIAH1559-200MGEA
170
EUR
TCIAH1559-200MG
TCIAH1559-1G
(4-Hydroxyphenyl)phosphonic acid ≥97,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)
(4-Hydroxyphenyl)phosphonic acid
Formel:
C₆H₇O₄P Molecular Weight: 174.09 g/mol |
MDL:
MFCD01112120 CAS-Nummer: 33795-18-5 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |