2-Iodadenosin ≥98,0% (durch HPLC, Gesamtstickstoff)

Lieferant: TCI

Synonyme: (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-2-iodo-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol

I0759-1G I0759-200MG I0759-5G
TCIAI0759-1GEA 243 EUR
TCIAI0759-1G TCIAI0759-200MG TCIAI0759-5G
2-Iodadenosin ≥98,0% (durch HPLC, Gesamtstickstoff)
2-Iodadenosin
Formel: C₁₀H₁₂IN₅O₄
Schmelzpunkt: 144°C
MDL: MFCD01320413
CAS-Nummer: 35109-88-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3d153d0bb8dbb1d93f1488a7f149b1124c1ee&vid=c4e3d153d0bb8dbb1d93f1488a7f149b1124c1ee&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR